ABN91
Anti-NeuN Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
100
200
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgY
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NeuN in mouse brain, mouse hippocampus, and mouse frontal cortex tissues.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NeuN on 10 µg of mouse brain E16 tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain E16 tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1