MAB079-1
Anti-S-100 Protein Antibody, clone 15E2E2
clone 15E2E2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Calcium Binding Protein A1/B1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
15E2E2, monoclonal
faj reaktivitás
bovine, rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... S100A1(6271)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used in IP.
Visualization of cellular and subcellular localization of S-100 protein using immunohistochemical techniques.
Immunohistochemistry:
A 1:100-200 dilution of a previous lot was used for paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Muscle Physiology
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected S100 on 10 µg of PC12 lysate.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Control Tissue: Melanoma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2