OP80
Anti-APC (Ab-7) Mouse mAb (CC-1)
Szinonimák:
Anti-Adenomatus Polyposis Coli
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
klón
CC-1, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide
faj reaktivitás
human, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
dilution
(Free-floating SectionsParaffin Sections)
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
- Antibody Target Gene Symbol: APC
- Target Synonym: AI047805, Apc7, AU020952, AW124434, BTPS2, DP2, DP2.5, DP3, Familial adenomatous polyposis, FAP, GS, Min, RATAPC
- Entrez Gene Name: adenomatous polyposis coli
- Hu Entrez ID: 324 (Related Antibodies: ST1150, OP62, OP47L, OP44)
- Mu Entrez ID: 11789
- RatEntrez ID: 24205
Immunogen
Alkalmazás
Well suited for IHC and IF studies of oligodendrocytes and optic nerves due to the antibody′s staining of the cell body as opposed to the myelinated processes. Both frozen sections and formalin-fixed, paraffin-embedded brain sections can be used. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Positive control: Purkinje cells or cerebellum tissue
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2