MAB386
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, 12
Szinonimák:
MBP
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Myelin Basic Protein Antibody, a.a. 82-87, culture supernatant, clone 12, Chemicon®
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used on frozen sections.
ELISA/RIA:
1:1000 dilution of a previous lot of this antibody was used in ELISA/RIA.
Western Blotting:
Identifies an 18-20kDa band in westerns.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of antibody lot detected four isoforms of MBP on 10 µg of Mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg