MABC200
Anti-APC Antibody, clone CC-1
clone CC-1, from mouse
Szinonimák:
Adenomatous polyposis coli protein, APC, Deleted in polyposis 2.5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CC-1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APC(324)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected APC in rat spinal cord injury tissue (McTique, D. M., et al. (2001). J Neurosci. 21(10):3392-3400.).
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1