OP44
Anti-APC (Ab-1) Mouse mAb (FE9)
liquid, clone FE9, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Adenomatous Polyposis Coli
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FE9, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
rat, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APC(324)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
HCT116 cells for p300, SW480 cells for truncated APC (p147)
Egyéb megjegyzések
Smith, K. J., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci., USA90, 2846.
Su, L.-K., et al. 1993. Can. Res.53, 2728.
Boynton, R. F., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 3385.
D′Amico, D., et al. 1992. Cancer Res.52, 1996.
Fearon, E. R., and Jones, P. A., 1992. FASEB J.6, 2783.
Miyoshi, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 4452.
Powell, S. M., et al. 1992. Nature359, 235.
Groden, J., et al. 1991. Cell66, 589.
Kinzler, K. W., et al. 1991. Science253, 661.
Nishisho, I., et al. 1991. Science253, 665.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1