MABN50A4
Anti-Olig2 Antibody, clone 211F1.1, Alexa Fluor™488 Conjugate | MABN50A4
clone 211F1.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
211F1.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OLIG2(10215)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Olig2 in rat oligodendrocyte precursor cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat oligodendrocyte precursor cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2