Merck
920517
Sigma-Aldrich
6-(4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazine-2-carboxylic acid
Szinonimák:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H22N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
Minőségi szint
funkcionális csoport
Boc
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(OC(N1CCCN(C2=CN=CC(C(O)=O)=N2)CC1)=O)C
InChI
1S/C15H22N4O4/c1-15(2,3)23-14(22)19-6-4-5-18(7-8-19)12-10-16-9-11(17-12)13(20)21/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,20,21)
Alkalmazás
6-(4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)pyrazine-2-carboxylic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920525
920681
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)