Merck
117609
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdenum(II) tricarbonyl, dimer
98%
Szinonimák:
Cyclopentadienyltricarbonylmolybdenum dimer, Hexacarbonylbis(η5 -cyclopentadienyl)dimolybdenum(I), Hexacarbonylbis(cyclopentadienyl)dimolybdenum
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H10Mo2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
490.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
222 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.6CO.2Mo/c2*1-2-4-5-3-1;6*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCUPBPUEWLTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Group 6 Carbonyl Complexes of N, O, P-ligands: Reviews the use of cyclopentadienyl molybdenum(II) dicarbonyl and tricarbonyl complexes as precursors for catalysts in olefin epoxidation. (SM Bruno, AA Valente, IS Gonçalves, 2023).
  • Monitoring Equilibrium Reaction Dynamics of a Nearly Barrierless Molecular Rotor: Describes using cyclopentadienylmolybdenum tricarbonyl dimer in ultrafast vibrational echo experiments to observe dynamic processes in barrierless molecular rotors. (IA Nilsen, DG Osborne, AM White, JM Anna, 2014).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)