SAB4300738
Anti-Collagen IV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
ALPHA-1 CHAIN ARRESTEN, COL4A1 NC1 domain, COLLAGEN OF BASEMENT MEMBRANE, alpha 1 type IV collagen preproprotein, collagen IV alpha-1 polypeptide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
160 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_001836.2
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL4A1(1282)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)