ABT11
Anti-Fibroblast activation protein alpha (FAP) Antibody
from rabbit
Szinonimák:
fibroblast activation protein, alpha, fibroblast activation protein, alpha subunit, integral membrane serine protease, seprase, 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, FAP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FAP(2191)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inhibition: Inhibition of dipeptidyl peptidase activity with a previous lot of FAP antibody on HT-29 xenograft tumors was demonstrated by an independent laboratory (Cheng, 2002).
Cell Structure
Apoptosis & Cancer
ECM Proteins
Tumor Markers
Minőség
Western Blot Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected FAP in 10 µg of HEK-FAP xenograft tumor lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HEK-FAP xenograft tumor lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1