MABT219
Anti-Actin Antibody, clone JLA20
clone JLA20, from mouse
Szinonimák:
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JLA20, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chicken (immunogen homology)
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA1(58)
Általános leírás
Alkalmazás
Western Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Me4405 melanoma cell lysate. (Thomas, W.D., et al. (2000). Journal of Immunology. 165:5612–5620.)
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Actin on 10 µg of SK-BR3 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
SK-BR3 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2