Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5700835
Sigma-Aldrich
Anti-alpha smooth muscle actin antibody produced in rabbit
Szinonimák:
AAT6, ACTA2, ACTSA, MYMY5, actin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
WB
faj reaktivitás:
mouse, rat, human
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
42
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
1.4 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA2(59)
Általános leírás
The protein encoded by this gene belongs to the actin family of proteins, which are highly conserved proteins that play a role in cell motility, structure and integrity. Alpha, beta and gamma actin isoforms have been identified, with alpha actins being a major constituent of the contractile apparatus, while beta and gamma actins are involved in the regulation of cell motility. This actin is an alpha actin that is found in skeletal muscle. Defects in this gene cause aortic aneurysm familial thoracic type 6. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-377 of human alpha smooth muscle actin (NP_001135417.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)