Fontos dokumentumok
A2543
Anti-α-Actinin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-CMD1AA, Anti-CMH23, Anti-MPD6, Anti-MYOCOZ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
chicken
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts
western blot: suitable using cultured cells and chicken gizzard extract
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... ACTN2(396263) , ACTN4(396024)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- co-immunoprecipitation studies
- immunoblotting studies
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?