ABN78C3
Anti-NeuN (rabbit) Antibody, Cy3 Conjugate
from rabbit, CY3 conjugate
Szinonimák:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in rat E18 cortex cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat E18 cortex cells
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2