ZRB377
Anti-NeuN Antibody, clone 13E6, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Fox-1 homolog C, Fox-3, Hexaribonucleotide-binding protein 3, NeuN, Neuronal nuclei, RNA binding protein fox-1 homolog 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit (recombinant)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
13E6, monoclonal
recombinant monoclonal
leírás
13E6 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 40.61 kDa
observed mol wt ~46/48 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Rattus norvegicus ... Rbfox3(287847)
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
Általános leírás
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NeuN in mouse hippocampus FFPE and mouse cerebral cortex frozen sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NeuN in E18 rat cortical cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NeuN in mouse brain and human brain tissue sections.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Protocols
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
Related Content
A zöldebb ZooMAb® antitestek fenntartható lehetőségeket kínálnak a hulladékszegény csomagolással és a BSA-mentes formulával.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.