MABN140
Anti-NeuN (rabbit monoclonal) Antibody, clone 27-4
clone 27-4, from rabbit
Szinonimák:
Rabbit Anti-NeuN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
27-4, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:400 dilution of this antibody detected NeuN in mouse cerebellum and hippocampus tissues.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected NeuN in 10 µg of mouse brain nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain nuclear extract
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1