AB1554
Anti-Nerve Growth Factor Receptor Antibody, p75
serum, Chemicon®
Szinonimák:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NGFR(4804)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
1:500 - 1:5000 dilution of this antibody immunoprecipitated NGF Receptor p75 from 10 µg of PC12 cell lysate.
Immunohistochemistry(paraffin):
1:50 and 1:300 dilution from a previous lot detected NGF Receptor p75 using IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Immunocytochemistry:
1:500 dilution from a previous lot detected NGF Receptor p75 in rat PC12 cells.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Minőség
Immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:5000 dilution of this antibody immunoprecipitated NGF Receptor p75 from 10 µg of PC12 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat PC12 cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1