SAB4500088
Anti-β-Tubulin III Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
TUBB3, TUBB4, Tubulin β-3 chain, Tubulin β-4, Tubulin β-III
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Tubulin β antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 50 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBB3(10381)
Általános leírás
Anti-Tubulin β Antibody detects endogenous levels of total Tubulin β protein.
Immunogen
Immunogen Range: 401-450
Alkalmazás
Immunocytochemistry (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg