AB9260
Anti-Ki-67 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-Ki-67
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MKI67(4288)
mouse ... Mki67(17345)
rat ... Mki67(291234)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Confolcal fluorescent analysis of A431 cells using AB9260 rabbit pAB. Actin filaments were labeled with Alexa Fluor 488 -Phalloidin. Nuclear is stained with DAPI. (Nuclear staining).
Western Blot Analysis:
A previous lot of this antibody was used in western blot.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Minőség
Representative lot data.
This antibody was used on formalin fixed, paraffin embedded tissue at 1:300 dilution for 10 minutes at room temperature. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling of tissues in 10 mM citrate buffer, pH 6.0 for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Positive Control: Breast carcinoma, lymph node tissue, normal tonsil.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2