AB1506
Anti-Glutamate Receptor 2 & 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
AMPA-selective glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, glutamate receptor 2, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
hamster, mouse, human, guinea pig, monkey, gerbil, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIA2(2891)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A previous lot was used on paraformaldehyde or paraformaldehyde/glutaraldehyde fixed tissue with light and electron microscopy. Cryostat and vibratome sections can be used with or without Triton X-100 treatment. Final concentrations used were 1-3 µg/mL.
Immunoprecipitation:
When linked to immobilized Protein A, a previous lot of this antibody immunoprecipitated detergent-solubilized receptor from brain or transfected cells.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected glutamate receptor 2 & 3 on 10 μg of rat brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Reconstitute to 500 μL with sterile distilled water. Store reconstituted material frozen (-20°C or -80°C) in undiluted aliquots for up to six months. Diluted antibody containing 0.1% sodium azide for Western blot analysis can be stored for several weeks at +2-8°C and reused repeatedly.
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Human brain tissue and extracts from mouse brain and rat brain tissue.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3