MAB5502
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3C10.2
Szinonimák:
Solute carrier family 17 member 7, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, vGluT1
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody, clone 3C10.2, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C10.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Slc17A7(116638)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was tested on IH.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Vesicular Glutamate Transporter 1 on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain
VGLUT1 Control Peptide AG208
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2