PC205L
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-CGRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Calca(12310)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Free Floating Sections (see application references)
Frozen Sections (1:2000-1:4000, ABC detection)
Immunofluorescence (1:100-1:200, see application references)
Paraffin Sections (see application references; heat pre-treatment required; see comments)
Figyelmeztetés
Feloldás
Analízis megjegyzés
Rat amygdala or spinal cord
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1