Fontos dokumentumok
8.02936
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethoxypropane
for synthesis
Szinonimák:
2,2-Dimethoxypropane, Acetone dimethyl acetal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
201-056-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
60 hPa ( 16 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
6-31 % (v/v)
mp
-47 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -10 °C
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
14.0 °F
Lobbanási pont (C)
-10 °C