Fontos dokumentumok
186252
Dimethyl adipate
≥99%
Szinonimák:
Adipinic acid dimethyl ester, Dimethyl 1,6-hexanedioate, Dimethyl hexanedioate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.06 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
680 °F
robbanási határérték
8.1 %
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
sűrűség
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Micro/nanoencapsulation for cool thermal energy storage: Dimethyl adipate has been encapsulated into a polymer shell, improving its thermal properties and making it suitable for cool thermal energy storage applications (Trivedi & Parameshwaran, 2022).
- Sustainable production via non-heme iron (III) catalysis: A method for producing dimethyl adipate through oxidative cleavage of catechol using non-heme iron (III) catalysts highlights an environmentally friendly approach (Jastrzebski et al., 2015).
- Boosted nitrilation for adiponitrile production: The development of bimetallic oxide catalysts for the nitrilation of dimethyl adipate to adiponitrile shows enhanced activity and selectivity, important for industrial applications (Guo et al., 2023).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?