Fontos dokumentumok
T6508
Trifluoroacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
TFA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
97.5 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.05% water
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
sűrűség
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- For the cleavage of nitrogen and oxygen protecting groups such as N-Boc, N-benzyloxymethyl, benzyl ether, p-methoxybenzyl ether, t-butyl ether, t-butyloxymethyl ether, triphenylmethyl ether, and dimethyl acetals.
- In the Baeyer–Villiger oxidation reactions in combination with sodium percarbonate.,·
- For the C-H trifluoromethylation of arenes.
TFA can also be used as:
- A solvent in atom transfer cyclization reactions and polymer processes.
- A catalyst in the synthesis of ε-caprolactam via Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime in aprotic solvents.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Protocols
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.