Fontos dokumentumok
1.01207
Supelco
di-Ammonium hydrogen phosphate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate dibasic, Diammonium hydrogen phosphate, Fyrex
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2HPO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-987-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
690 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7950 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.6-8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
oldhatóság
690 g/L
sűrűség
1.619 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800‑1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
kation nyomok
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Phase evolution and sintering kinetics of hydroxyapatite synthesized by solution combustion technique.: This study discusses the phase evolution and sintering behavior of hydroxyapatite, a critical material in bioceramics, emphasizing the chemical processes involved during synthesis by solution combustion, which might include the usage of di-Ammonium hydrogen phosphate as a precursor (Pratihar et al., 2006).
  • An investigation of the chemical synthesis and high-temperature sintering behaviour of calcium hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) bioceramics.: This article investigates the synthesis routes for bioceramics like hydroxyapatite and tricalcium phosphate, potentially utilizing di-Ammonium hydrogen phosphate in their production processes, focusing on their behavior under high temperatures (Taş et al., 1997).
Kapcsolódás
Replaces: AX1355-1; AX1355
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 7.8 - 8.1
pH-value (20 %; water): about 8
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Sulfate: ≤ 0.004 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)