1.04610
Hydroquinone
Technipur®
Szinonimák:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, 4-Hydroxyphenol, p-Benzenediol, p-Dihydroxybenzene, p-Hydroquinone, p-Hydroxyphenol, Benzoquinol, Quinol, HQ
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.81 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 132 °C)
öngyulladási hőmérséklet
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
sűrűség
1.358 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A reducing agent in the preparation of silver sols, gold nanoparticles and nanorods for material science applications.(1)(2)(3)
- A polymerization inhibitor in the synthesis of industrially important 4-vinylphenols via decarboxylation of 4-hydroxycinnamic acids.(4)
- A phase change material (PCM) applicable in solar cooling refrigeration technology.(5)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
329.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
165 °C - closed cup