Fontos dokumentumok
8.22303
Sigma-Aldrich
Resorcinol
for synthesis
Szinonimák:
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-585-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
605 °C
hatékonyság
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 127 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.28 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600‑700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Electrochemical oxidation of resorcinol: mechanistic insights from experimental and computational studies - This study explores the electrochemical oxidation of resorcinol, providing insights into its physicochemical properties and detection methods (K Ngamchuea et al., 2020).
  • Mechanism of base-catalyzed resorcinol-formaldehyde and phenol-resorcinol-formaldehyde condensation reactions: A theoretical study - This article examines the condensation reactions of resorcinol using quantum chemistry methods (T Li et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 108 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup