Fontos dokumentumok
282960
Quinhydrone
97%
Szinonimák:
Hydroquinone: benzoquinone 1:1 complex
Teszt
97%
form
powder
összetétel
Carbon, 63.7-68.4%
mp
167-172 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1.O=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?