Fontos dokumentumok
8.22292
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
for synthesis
Szinonimák:
4-Nitroaniline, p-Nitraniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-810-1
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
1.33 hPa ( 142 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
500 °C
bp
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
148 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 199 °C
oldhatóság
0.5 g/L
sűrűség
1.44 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
630 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
415.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
213.0 °C - closed cup