Fontos dokumentumok
1.00455
Supelco
Nitric acid
100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Nitric acid solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
231-714-2
NACRES:
NA.21
product name
Nitric acid fuming 100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
56 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥98.5% (acidimetric)
form
liquid
izzítási maradék
≤50 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
sűrűség
1.51 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
kation nyomok
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.20 ppm
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.02 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.15 ppm
Cd: ≤0.02 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.10 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.10 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.02 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
O[N+]([O-])=O
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Alkalmazás
  • Multiscale Modeling of Plutonium Radiation Chemistry in Nitric Acid Solutions: This research highlights the critical use of fuming nitric acid in studying the radiation chemistry of plutonium, essential for nuclear material science and ensuring safety in industrial processes involving radioactive materials (Kynman et al., 2024).
  • Optimization of 3D Printing Parameters for Alumina Ceramic Based on the Orthogonal Test: The study demonstrates the role of nitric acid in processing and optimizing materials for 3D printing applications, essential for advancing manufacturing techniques in the material science and industrial sectors (Wang et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric)≥ 98.5 %Identitypasses testDilution testpasses testChloride (Cl)≤ 10 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5 ppmSulfate (SO₄)≤ 300 ppmAg (Silver)≤ 0.02 ppmAl (Aluminium)≤ 0.20 ppmAs (Arsenic)≤ 0.01 ppmBa (Barium)≤ 0.02 ppmBe (Beryllium)≤ 0.02 ppmBi (Bismuth)≤ 0.10 ppmCa (Calcium)≤ 0.15 ppmCd (Cadmium)≤ 0.02 ppmCo (Cobalt)≤ 0.02 ppmCr (Chromium)≤ 0.10 ppmCu (Copper)≤ 0.02 ppmFe (Iron)≤ 2.0 ppmGe (Germanium)≤ 0.05 ppmK (Potassium)≤ 0.10 ppmLi (Lithium)≤ 0.02 ppmMg (Magnesium)≤ 0.05 ppmMn (Manganese)≤ 0.02 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.02 ppmNa (Sodium)≤ 0.50 ppmNi (Nickel)≤ 0.05 ppmPb (Lead)≤ 0.02 ppmSr (Strontium)≤ 0.02 ppmTi (Titanium)≤ 0.10 ppmTl (Thallium)≤ 0.05 ppmV (Vanadium)≤ 0.02 ppmZn (Zinc)≤ 0.05 ppmZr (Zirconium)≤ 0.10 ppmResidue on ignition (as SO₄)≤ 50 ppmAccording to the chemical properties of Nitric acid 100 % the influence of light can cause formation of nitrogen oxides.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1