Fontos dokumentumok
N9780
2-Nitroaniline
98%
Szinonimák:
1-Amino-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-aminobenzene, 2-Aminonitrobenzene, 2-Nitrobenzenamine, 2-Nitrophenylamine, o-Aminonitrobenzene, o-Nitroaniline, o-Nitrobenzenamine, o-Nitrophenylamine
Teszt
98%
form
crystals
bp
284 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
332.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
167.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?