1.28211
Sodium sulfate anhydrous
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 514
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
molekulatömeg
142.04 g/mol
szennyeződések
bacterial content, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
4.76
mp
884 °C (lit.)
884 °C
oldhatóság
200 g/L
sűrűség
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Kiszerelés
1282111001//1kg - plastic bottle
1282112501//2.5kg - plastic bottle
1282118029//25kg - fiber carton
Jogi információk
helyettesítve
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1