Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
8.22251
Supelco
Acetone
EMPLURA®
Szinonimák:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
200-662-2
NACRES:
NA.21
grade:
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Teszt:
≥99% (GC)
technika/technikák:
UV/Vis spectroscopy: suitable
alkalmazás(ok):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
gőznyomás:
184 mmHg ( 20 °C)
grade
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Minőségi szint
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C (DIN 51794)
hatékonyság
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
13.2 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.3% Water
párolgási maradék
≤0.0040%
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
kapacitás
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point <-20 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.789 - 0.791
Evaporation residue: ≤ 0.0040 %
Water: ≤ 0.30 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Slide 1 of 3
1 of 3
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.