Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
8.20820
Supelco
Isobutyl methyl ketone
EMPLURA®
Szinonimák:
4-Methyl-2-pentanone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
605399
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
203-550-1
NACRES:
NA.05
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
117-118 °C
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
840 °F
hatékonyság
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.2-8 %, 93 °F
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 14 °C
oldhatóság
14.1 g/L
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup