Fontos dokumentumok
8.00295
Sigma-Aldrich
Glutaric acid
for synthesis
Szinonimák:
Glutaric acid, Pentanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOC(CH2)3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-817-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.022 hPa ( 18.5 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
bp
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
mp
97.5-98 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 200 °C (DIN 51758)
sűrűség
1.43 g/cm3 at 15 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1