Fontos dokumentumok
112003
Hippuric acid
98%
Szinonimák:
N-Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Hippuric acid, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder, crystals or chunks
mp
187-191 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Akr1b1(24192)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?