Merck
748382
Sigma-Aldrich
Dimethyltin oxide
Szinonimák:
Dimethyloxostannane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H6OSn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
380-390 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Sn](C)=O
InChI
1S/2CH3.O.Sn/h2*1H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)