Merck
A20804
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-pentanone
Mixture of monomer and dimer, 95%
Szinonimák:
3-Acetyl-1-propanol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH2CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
144-145 °C/100 mmHg (lit.)
sűrűség
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSHPTIGHEWEXRW-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
V V Neriueva et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 4-5 (1993-09-01)
Toxic properties of acetopropyl alcohol were studied. Symptoms of CNS damages predominated in toxicodynamics. A maximal single concentration is 0.2 mg/m3 (4th class of danger).