Fontos dokumentumok
8.03544
Sigma-Aldrich
Dioctyltin oxide
for synthesis
Szinonimák:
Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H34OSn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
361.15
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
212-791-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
>100 °C
hatékonyság
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 70 °C
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ex Sn): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
158.0 °F
Lobbanási pont (C)
70 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)