Fontos dokumentumok
8.20383
Sigma-Aldrich
n-Decane
for synthesis
Szinonimák:
n-Decane
Méret kiválasztása
250 ML
9 920,00 Ft
1 L
32 100,00 Ft
9 920,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 ML
9 920,00 Ft
1 L
32 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
204-686-4
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥94% (GC)
bp:
174 °C/1013 mbar
gőznyomás:
1 hPa ( 16 °C)
9 920,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
1 hPa ( 16 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥94% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
208 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
0.7-5.4 % (v/v)
Kinematikai viszkozitás
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 51 °C
oldhatóság
0.00005 g/L
sűrűség
0.73 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
n-Decane for synthesis. CAS 124-18-5, EC Number 204-686-4, chemical formula CH₃(CH₂)₈CH₃.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.732
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46.0 °C - closed cup