Fontos dokumentumok
Z527807
Sigma-Aldrich
Oakton® Acorn series pH 6 meter
reads pH, mV, and temperature
Szinonimák:
Oakton pH meter
About This Item
UNSPSC kód:
41115603
NACRES:
NB.79
Jellemzők
CE compliant
gyártó/kereskedő neve
Oakton
pH-mérési tartomány
0.00-14.00 pH unit, accuracy: 0.01 pH unit, resolution: 0.01 pH unit
hőmérséklet-mérési tartomány
0.0-100.0 °C, accuracy: 0.5 °C, resolution: 0.1 °C
súly
1 lb
Általános leírás
  • Reads pH, mV, and temperature
  • Three-point pH calibration w/auto buffer recognition
  • Automatic Temperature Compensation (ATC)
  • Toggle between pH and temperature in °C
  • Push-button operation; hold function; auto-off
  • 3-year warranty on meter
Meter includes:
  • pH electrode w/BNC connector, temperature probe, operating instructions, and batteries.
  • pH calibration up to 3 points: 4.01; 7.00; 10.01 increments.
Temperature calibration:
  • Offset 0.1°C increments
  • mV calibration: ±20 mV
Jogi információk
Acorn is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Oakton is a registered trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)