Fontos dokumentumok
8.03405
Sigma-Aldrich
n-Decane
for synthesis
Szinonimák:
n-Decane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
204-686-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 16 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
208 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
0.7-5.4 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 51 °C
sűrűség
0.73 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Molecular Dynamics in Surfactant Research: Dong et al. conducted molecular dynamics simulations to study the effects of surfactants on methane and n-decane interactions. This research provides insights into the applications of n-decane in enhancing the performance of surfactants in oil recovery and environmental remediation processes (Dong et al., 2024).
  • Interfacial Adsorption Studies: Ruwoldt et al. explored the interfacial adsorption properties of oil-soluble kraft lignin and its ability to stabilize water-in-oil emulsions, where n-decane plays a crucial role as a model hydrocarbon solvent, contributing to understanding emulsion stability and lignin-solvent interactions in industrial applications (Ruwoldt et al., 2024).
  • Semiconductor Strain Gauges in Geotechnical Engineering: Mikhaltsevitch and Lebedev utilized semiconductor strain gauges to measure the effective stress coefficient for the elastic moduli of sandstone. N-decane could potentially be used as a fluid medium in these experiments to simulate natural hydrocarbon environments, enhancing the accuracy of geophysical assessments (Mikhaltsevitch et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.729 - 0.730
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46.0 °C - closed cup