Fontos dokumentumok
8.20158
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridine
for synthesis
Szinonimák:
4,4′-Bipyridine, γ,γ′-Dipyridyl
About This Item
Lineáris képlet:
4-(C5H4N)-4-(C5H4N)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
209-036-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
172 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
109-113 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3