Fontos dokumentumok
B52808
1,2-Di(4-pyridyl)ethylene
97%
Szinonimák:
1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, 4,4′-Vinylenedipyridine
Teszt
97%
form
crystals
mp
148-152 °C (lit.)
SMILES string
c1cc(ccn1)\C=C\c2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h1-10H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGFJDEHFNMWYBD-OWOJBTEDSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Expanding and shrinking cadmium-based pillared layer coordination polymers showing selective guest adsorption.
- Dinuclear zinc complex that exhibits photocontrolled fluorescence.
- Platinum-based 3-D tetragonal prisms via multicomponent coordination-driven self-assembly.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?