Fontos dokumentumok
856177
Methyl viologen dichloride hydrate
98%
Szinonimák:
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride, Gramoxone, Paraquat dichloride
Teszt
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[H]O[H].C[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH.H2O/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;;/h3-10H,1-2H3;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLGVBTFWTZJYIL-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
It can also be used as a mediator in the synthesis of ultrasmall bimetallic PdAg nanocatalysts.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.