Fontos dokumentumok
P33429
4-Phenylpyridine
97%
Szinonimák:
γ-Phenylpyridine, 1-Benzylhydrazine dihydrochloride, p-Phenylpyridine
Teszt
97%
Forma
crystals
bp
274-275 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVZRCNQLWOELDU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MMP3(4314)
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?