Fontos dokumentumok
245739
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
99%
Szinonimák:
2,2′-Bi(γ-picoline), 4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine
Teszt
99%
Forma
solid
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?