Összes fotó(1)
Key Documents
8.01632
Sigma-Aldrich
Benzil
for synthesis
Szinonimák:
Benzil, Dibenzoyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
205-157-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.3 hPa ( 128 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
hatékonyság
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
95 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
356.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
180 °C - closed cup